Kluczowe dokumenty
1.03967
SAFC
Iron(II) sulfate hydrate
(about 87% FeSO₄) extra pure Ph.Eur.,BP,USP
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Iron(II) sulfate hydrate, Ferrosulfate hydrate
Wybierz wielkość
25 KG
1188,00 zł
1 KG
1299,00 zł
1188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 KG
1188,00 zł
1 KG
1299,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FeO4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.91 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-753-5
1188,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
gęstość
2.97 g/cm3
gęstość nasypowa
850 kg/m3
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Zastosowanie
Iron (II) sulfate hydrate is used as a precursor to iron compounds and as a reducing agent.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1