Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 711,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1880,00 zł |
Informacje o tej pozycji
711,00 zł
Quality Level
agency
according to Ph. Eur., according to USP
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
2-Methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
GC-HS: suitable
impurities
≤0.05% Water
evapn. residue
≤3.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- high application reliability due to the application test performed on every batch produced
- application-oriented quality due to specified concentrations of residual solvents as defined by ICH
- highly pure solvent with extremely low RS concentrations
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% |
| technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.7 mmHg ( 20 °C) |
| vapor density 2.5 (vs air) | vapor density 2.5 (vs air) | vapor density 2.5 (vs air) | vapor density 2.5 (vs air) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1002022500 | 04027269198060 |