Merck
319937
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide
ACS reagent, ≥99.8%
Synonim(y):
DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
500 ML
308,00 zł
1 L
496,00 zł
2.5 L
1190,00 zł
6 X 1 L
2580,00 zł
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 ML
308,00 zł
1 L
496,00 zł
2.5 L
1190,00 zł
6 X 1 L
2580,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.07
bp:
153 °C (lit.)
308,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
granice wybuchowości
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.005%
kolor
clear
APHA: ≤15
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N, N-Dimethylformamide (DMF) is an organic compound commonly used as a reagent as well as a solvent in organic synthesis. It plays multiple roles in various reactions such as formylating agent, dehydrating agent, reducing agent as well as a catalyst.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
DMF can be used as:     
  • A formylating agent for organometallic compounds.
  • A reactant to prepare Vilsmeier reagent by reacting with phosphorus oxychloride.
  • A reagent for amination of aryl chlorides in the presence of potassium t-butoxide.     
  • A reducing agent for metal salts to prepare metal colloids.
  • A catalyst for the regioselective silylation of unprotected carbohydrates.
DMF can also be used in the following:     
  • DMF-Phosgene catalytic system is used to prepare alkyl halides from alcohols.      
  • DMF-POCl3 is used to convert acyclic and cyclic enolizable ketones to β-chloro-α, β-unsaturated aldehydes.
  • DMF-POCl3 is used to synthesize quinoline-3-carbaldehydes from acylanilides.      
  • DMF-SOCl2 combination is used to dehydrate oximes to nitriles.      
  • DMF-Ag2O converts α-bromopropionamides to oxazolidinones.
  • DMF is frequently used as a solvent in many chemical reactions, which require a high solvency power.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Kun Liu et al.
Nanoscale, 4(20), 6574-6580 (2012-09-15)
Studies on the self-assembly of metal nanoparticles (NPs) in the presence of ions are motivated by the biosensing applications of NP clusters and the capability to control the morphology of clusters of oppositely charged NPs. The effect of ions has
S Ollier et al.
Journal of dairy science, 97(8), 4942-4954 (2014-06-03)
A cow's risk of acquiring a new intramammary infection during the dry period increases with milk production at drying off and decreases as mammary gland involution progresses. A method commonly used to reduce milk production is a drastic reduction in
L Piazza et al.
Nature communications, 6, 6407-6407 (2015-03-03)
Surface plasmon polaritons can confine electromagnetic fields in subwavelength spaces and are of interest for photonics, optical data storage devices and biosensing applications. In analogy to photons, they exhibit wave-particle duality, whose different aspects have recently been observed in separate
Guillaume E Beranger et al.
Endocrinology, 155(4), 1340-1352 (2014-02-11)
Osteoporosis and overweight/obesity constitute major worldwide public health burdens that are associated with aging. A high proportion of women develop osteoporosis and increased intraabdominal adiposity after menopause. which leads to bone fractures and metabolic disorders. There is no efficient treatment
Jun Nishida et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(52), 18442-18447 (2014-12-17)
The structural elasticity of metal-organic frameworks (MOFs) is a key property for their functionality. Here, we show that 2D IR spectroscopy with pulse-shaping techniques can probe the ultrafast structural fluctuations of MOFs. 2D IR data, obtained from a vibrational probe
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?