Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Bactident™
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for
General description
Oksydaza cytochromowa jest enzymem występującym w określonych drobnoustrojach, który katalizuje substrat cytochrom c, co jest wskazywane przez zmianę koloru z niebieskiego na niebiesko-fioletowy. Reakcja ta może być wykorzystywana do klasyfikacji i identyfikacji bakterii.
W obecności tlenu cząsteczkowego system oksydazy cytochromowej/cytochromu c może redukować wszystkie dostępne substancje organiczne w środowisku, np. odczynnik NaDi (1-naftol dimetyloparafenylenodiamina) z utworzeniem cząsteczki kondensacyjnej błękitu indofenolowego.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| suitability selective and differential for | suitability Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp. | suitability Aeromonas spp., Bacillus spp., Salmonella spp. | suitability Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp. |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) detection, environmental | application(s) detection, environmental |
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001810002 | 04027269177942 |