Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 strips | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
Informacje o tej pozycji
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
344,00 zł
Nazwa produktu
Oxidase Strips, suitable for microbiology
agency
according to ISO 9308-1:2014
Quality Level
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
package of 100 strips
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Plesiomonas spp., Neisseria spp., Aeromonas spp., Pseudomonas spp. | suitability Plesiomonas spp., Aeromonas spp., Neisseria spp., Pseudomonas spp., bacteria | suitability Gemella spp., Enterococcus spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp., microbe id | in situ hybridization spp. | suitability Moraxella spp., Neisseria spp. |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable | technique(s) microbe id | specific enzyme detection: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) clinical testing | application(s) food and beverages |
| packaging package of 100 strips | packaging - | packaging - | packaging pkg of 300 strips |
| agency according to ISO 9308-1:2014 | agency according to ISO 9308-1:2014 | agency - | agency - |
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
Podłoża chromogenne umożliwiają selektywne wykrywanie S. aureus, które wytwarzają niebiesko-zielone kolonie, wyraźnie odróżniające się od innych gatunków.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Protokoły
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
Listeria stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, dotykając osoby starsze, ciężarne, noworodki i osoby z obniżoną odpornością.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 40560-100STRIPS-F | 04061835508648 |