Przejdź do
1.13303
Bactident E. coli
suitable for detection
Synonim(y):
Test na E. Coli
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116129
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
ready-to-use
Quality Segment
manufacturer/tradename
Bactident
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
input
sample(s) (environmental)
water
application(s)
detection, environmental
food and beverages
storage temp.
2-8°C
suitability
Citrobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp.
General description
Paski testowe BACTIDENT E. coli są impregnowane 4-metylobelliferylo-β-D-glukuronidem(MUG), który jest rozszczepiany do postaci 4-metylobelliferonu w obecności β-D-glukuronidazy. Jasnoniebieska fluorescencja po wzbudzeniu światłem UV o długiej fali wskazuje na obecność enzymu. Aktywność tryptofanazy jest potwierdzona, jeśli zawiesina bakterii zmienia kolor na czerwony po dodaniu odczynnika KOVACS z powodu tworzenia indolu.
zestaw do szybkiej identyfikacji E. coli
Application
BACTIDENT E. coli jest używany do badania obciążenia biologicznego w wodzie pitnej. Test ten umożliwia szybkie wykrywanie organizmów z grupy coli(E. coli) poprzez badanie kultury bakteryjnej na obecność enzymów β-D-glukuronidazy i tryptofanazy.
Analysis Note
Fluorescencja
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: -
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Tworzenie indolu
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
+
- Escherichia coli 194: +
- Escherichia coli ATCC 4351: +
- Proteus hauseri ATCC 13315: +
- Citrobacter freundii ATCC 8090: -
Other Notes
Zastępuje: 1133030001
Legal Information
BACTIDENT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.133011.1330606722
suitability
Citrobacter spp., Proteus spp., Escherichia coli
suitability
Aeromonas spp., Bacillus spp., Salmonella spp.
suitability
Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp. (spp.)
suitability
Escherichia coli, coliforms
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
detection, environmental
food and beverages
application(s)
detection, environmental
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
Bactident
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3