Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
286,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline, solid
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) USP Biologics | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency - | agency USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 5210 |
| form crystalline, solid | form crystalline, solid | form powder or crystals | form solid |
| assay 99.5-100.5% dry basis (alkalimetric) | assay - | assay ≥99.8% | assay 99.5-100.5% (alkalimetric) |
| solubility 49.2 g/L | solubility boiling water: freely soluble, ethanol: soluble, glycerol: freely soluble | solubility water: soluble | solubility 49.2 g/L |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1001600001 | 04027269279448 |
| 1001601000 | 04022536002446 |
| 1001605000 | 04022536002460 |
| 1001609025 | 04022536581286 |
| 1001609050 | 04022536002477 |