Przejdź do
1.00165
Boric acid
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
138,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.83
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
233-139-2
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Assay:
99.5-100.5% (alkalimetric)
Concentration:
99.5-100.5%
Form:
solid
Grade:
ACS reagent
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 5210
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
concentration
99.5-100.5%
impurities
≤0.005% In methanol insoluble matter, ≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0001%, Pb: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid (EMSURE® grade product) is used for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. EMSURE® grade products comply with all international regulations and can be used in various applications.
Application
Boric acid can be used:
  • For the determination of the protein content of yogurt samples.
  • In the proximate analysis of seaweed Caulerpa sp. samples.
Features and Benefits
  • Most extensive specifications worldwide
  • Tested for up to 70 parameters
  • Extraordinary purity
  • Very low limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses
  • Optimized for highly critical and demanding analyses
  • Ideal for method development
  • No interference or contamination due to unknown impurities
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 99.5 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.8 - 4.8
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Solubility in ethanol: passes test
In methanol insoluble matter: ≤ 0.005 %
heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Organic impurities: passes test
Nonvolatile with methanol: ≤ 0.05 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
107634131146B0252
Boric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
Boric acid
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
concentration
99.5-100.5%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.8%
assay
≥99.5%
agency
reag. ISO, suitable for SM 4500 - NH3, reag. Ph. Eur., suitable for SM 5210
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 5210
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
crystalline, solid
form
powder or crystals
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100165100004022536002606
100165500004022536002620
100165901204027269677657
100165010004022536002576
100165050004022536002583
100165902504022536002644
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?