Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
API family
boric acid
form
crystalline, solid
manufacturer/tradename
USP
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
boiling water: freely soluble, ethanol: soluble, glycerol: freely soluble
density
1.440 g/cm3
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Boric acid is a weak, monobasic Lewis acid of boron with mild antiseptic, antifungal, and antiviral properties. It is employed in various pharmaceutical and cosmetic products for its buffering and antimicrobial characteristics.
Boric acid is used as a buffering agent in culture media and can act as a preservative to prevent bacterial and fungal growth.
not a USP categoty
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| form crystalline, solid | form powder | form solid | form powder, solid |
| application(s) USP Biologics | application(s) pharmaceutical | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 2.6 mmHg ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boric acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?