242381
Benzoic acid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline
temp. samozapłonu
1061 °F
opakowanie
poly bottle of 25, 100, 500 g
poly drum of 3 kg
zanieczyszczenia
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% S compounds
≤0.005% CH3OH insol.
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
tw
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Benzoic acid reacts with hydrogenating reagents to afford hexahydrobenzoic acid. The thermal decomposition of the product in the presence of lime or alkali produces benzene and carbon dioxide.
Zastosowanie
It may be employed as an intermediate in the synthesis of the following:
- paints
- pigments
- varnish
- wetting agents
- aroma compounds
- benzoyl chloride
- benzotrichloride
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.