Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 239,00 zł | |
| 5 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 622,00 zł | |
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 858,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
A23187, wolny kwas, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 1639
assay
≥98% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
InChI key
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Mitochondrial ATPase
Preparation Note
Other Notes
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form waxy solid | form lyophilized solid | form film |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, methanol: soluble | solubility DMSO: 100 μM, ethanol: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 100105-1MG | 04055977226225 |
| 100105-5MG | 04055977226249 |
| 100105-10MG | 04055977226232 |
| 100105-50MG | 04055977226256 |
| 407950-10MG | 04055977211566 |
| 407950-1MG | 04055977211559 |
| 407950-5MG | 04055977211573 |