Przejdź do
1.00086
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Odczynnik chloru Cl₂-1 (ciecz), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 200 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
density
1.25 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Oferujemy odczynniki luzem Spectroquant® do oznaczania wolnego i całkowitego chloru. Ten artykuł zawiera odczynnik Cl2-1. Do oznaczania należy dodatkowo zakupić następujące artykuły:
Odczynniki 1.00087, 1.00088 (tylko do oznaczania chloru całkowitego) oraz sprzęt 1.00089. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000871.000881.11114
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (DPD)
detection method
colorimetric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik chloru Cl₂-1 (ciecz)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Wyświetl wszystkie protokoły
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100086000104027269991012