Przejdź do
1.11114
Chlorine Test Kit, colorimetric
Reagent Cl2-2 MColortest®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chloru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2000 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, Reagent Cl2-2 MColortest®
Quality Segment
feature
refill
specific analyte(s)
chlorine
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Gdy odczynniki testu MQuant® (formalnie MColortest®) zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiedni zestaw uzupełniający. Zestawy uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
To opakowanie uzupełniające zawiera odczynnik Cl2-2 do zestawów testowych MQuant® do kolorymetrycznej oceny wolnego chloru. Musi być używany razem z odczynnikiem Cl2-1, 1.11113.
Application
  • 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyna jako wielokolorymetryczny wskaźnik obecności chloru w wodzie zgodny z wytycznymi zdrowotnymi: Niniejsze badanie koncentruje się na wykorzystaniu 3,3′,5,5′-tetrametylobenzydyny jako wskaźnika obecności chloru w wodzie, zapewniając metodę zapewniającą zgodność z wytycznymi zdrowotnymi poprzez wizualny i prosty test (Palladino et al., 2020).
  • Analiza wolnego chloru w roztworze wodnym o bardzo niskim stężeniu za pomocą testów przepływu bocznego: W artykule przedstawiono metodę badania stężenia wolnego chloru w wodzie na bardzo niskich poziomach przy użyciu testów przepływu bocznego, które mają kluczowe znaczenie dla monitorowania jakości wody i zapewnienia standardów bezpieczeństwa (Schwenke et al., 2019).
  • Niektóre czynniki wpływające na stabilność Sterilox, wody utlenionej: Ten artykuł, choć koncentruje się na stabilności Sterilox jako środka dezynfekującego, dotyczy szerszego kontekstu stosowania roztworów chloru w warunkach wymagających rygorystycznych środków sanitarnych, podkreślając znaczenie regularnego testowania chloru w celu zapewnienia skuteczności (Rossi-Fedele et al., 2011).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.111131.005991.14976
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (DPD)
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
-
feature
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c