Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
600 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
360,00 zł
Nazwa produktu
Odczynnik chloru Cl₂-3 (ciecz), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl2 for free chlorine: Cl2-1 and Cl2-2, for total chlorine: Cl2-1, Cl2-2, and Cl2-3 Spectroquant®
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 600 tests
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
pH
6.5-7.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
cannabis testing
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik chloru Cl₂-3 (ciecz)
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?