Przejdź do
1.00071
Suplement selektywny CCDA
for Campylobacter spp., pkg of 10 vials, For the preparation of Campylobacter Blood Free Selective Agar
Synonim(y):
Selektywny suplement Campylobacter, Suplement selektywny Blood Free Campylobacter Medium, Średnio selektywny suplement bezkrwawy Campylobacter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
ISO 10272, ISO
form
lyophilized powder
composition
Amphotericin B, 5 mg , Cefoperazone, 16 mg
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 40 g/L in H2O, suspension)
solubility
40 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with mCCD (Modified charcoal cefoperazone deoxycholate) agar (Base) (1.00070)
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
CCDA Selective Supplement to mieszanina dwóch antybiotyków (amfoterycyny B i cefoperazonu) w postaci liofilizowanej. Amfoterycyna B w znacznym stopniu ogranicza wzrost drożdży i pleśni, podczas gdy cefoperazon szczególnie hamuje wzrost Enterobacteriaceae.
Application
CCDA Selective Supplement to dodatek stosowany podczas przygotowywania podłoża Campylobacter Blood Free Selective Agar do wzbogacania żywności w Campylobacter .
Analysis Note
Typowy skład (na fiolkę): Amfoterycyna B 5,0 mg; Cefoperazon 16,0 mg.
Test promocji wzrostu zgodnie z normą ISO 11133.
Suplement testowany z bazą Art. 1.00070.
Wzrost
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
dobry
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): dobry
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): dobry
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): wzrost zahamowany
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): wzrost zahamowany
Inkubacja: 44 godz. 41,5 °C z Anaercult C. E.coli i Staph.aur. aerobowe.
Szczepy testowane z trzema pętlami.
Other Notes
Zastępuje: 1.00071
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
74807770931.07624
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
solid
suitability
Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
-
suitability
Pseudomonas spp.
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
solubility
40 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
63 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suplement selektywny CCDA
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100071001004027269168551