Przejdź do
1.00021
Aceton-D6
deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Heksadeuteroaceton
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
UNSPSC Code:
12142201
EC Index Number:
211-563-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
233 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
potency
5800 mg/kg LD50, oral (Rat), 20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.6-12.8 % (v/v)
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
5-6 (365 g/L in H2O)
bp
56.2 °C/1013 hPa
mp
-95.4 °C
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
General description
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Application
  • Badanie wymiany kationów w {Cr(7)Co} Pseudorotaxanes: Badania przygotowawcze do tworzenia hybrydowych maszyn molekularnych..: Badanie to koncentruje się na zrozumieniu procesu wymiany kationów w strukturach pseudorotaksanów, wykorzystując aceton-D6 do spektroskopii NMR w celu scharakteryzowania interakcji molekularnych i ruchów w tych hybrydowych maszynach molekularnych (Winpenny REP et al., 2024).
  • Cienkie warstwy kopolimeru diblokowego na bazie poli(sulfobetainy) w atmosferze wody i acetonu: Modulacja hydratacji wody i skurczu filmu wywołanego nierozpuszczalnością...: Badania te podkreślają wpływ acetonu-D6 na badanie hydratacji i zmian strukturalnych w filmach polimerowych w różnych warunkach środowiskowych, zapewniając wgląd w dynamikę równowagi hydrofilowej i hydrofobowej w kopolimerach diblokowych (Müller-Buschbaum P et al., 2022).
  • Profilowanie i kwantyfikacjaaminofosfolipidów w oparciu o derywatyzację chemiczną połączoną z HPLC-MS: Zastosowanie acetonu-D6 w procesach derywatyzacji poprawia profilowanie i kwantyfikację aminofosfolipidów, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia metabolizmu i interakcji lipidów (Chen H et al., 2019).
  • Uchwycenie dynamiki gościa w metaloorganicznej strukturze CPO-27-M (M = Mg, Zn) za pomocą spektroskopii (2)H NMR w stanie stałym...: Wykorzystując Aceton-D6, badanie to bada dynamiczne zachowanie gości w strukturach metaloorganicznych, przyczyniając się do projektowania materiałów o dostosowanej porowatości i funkcjonalności (Huang Y et al., 2016).
  • Profilowanie moczu metabolitów zawierających cis-diol u szczurów narażonych na bisfenol A za pomocą chromatografii cieczowej-spektrometrii masowej i znakowania izotopowego...: Badania te wykorzystują Aceton-D6 w nowatorskim podejściu do znakowania izotopowego w celu poprawy wykrywania i profilowania metabolitów, zapewniając cenny wgląd w szlaki metaboliczne, na które wpływ ma ekspozycja na bisfenol A (Cai Z et al., 2016).
Analysis Note
Stopień deuteracji: ≥ 99,90%
Woda (NMR, H₂O): ≤ 0,020%
Test wydajności (spektrum NMR): pozytywny wynik testu
Woda (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Legal Information
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
454133175862151793
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable, NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR), ≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
impurities
≤0.0500% water
water
impurities
≤0.0500% water
water
impurities
≤0.0500% water
water
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
56.2 °C/1013 hPa
bp
55.5 °C (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton-D6
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100021000504022536704852
100021001004022536000657
100021002504022536686851
100021010004022536000664
100021000904022536000640