Merck
175862
Sigma-Aldrich
Acetone-d6
"100%", 99.95 atom % D
Synonim(y):
Hexadeuteroacetone
Wybierz wielkość
10 X 0.5 ML
898,00 zł
5 G
960,00 zł
10 X 0.75 ML
1150,00 zł
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 X 0.5 ML
898,00 zł
5 G
960,00 zł
10 X 0.75 ML
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CD3COCD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
64.12
Beilstein:
1702935
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
898,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
2 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
czystość izotopowa
99.95 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
granice wybuchowości
13.2 %
opakowanie
ampule of 0.5, 0.75 mL, 5 g
glass bottle of 25 g
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0500% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.355 (lit.)
tw
55.5 °C (lit.)
mp
−93.8 °C (lit.)
gęstość
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
Acetone-d6 (CD3COCD3, Hexadeuteroacetone) is the hexadeuterated form of acetone. It is 100% NMR (Nuclear Magnetic Resonance) solvent. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity. Absorption spectra of CD3COCD3 samples cooled in molecular jet (jet-cooled) have been evaluated in the range of 51000-54000cm-1.[1] Collision of its molecular ions with a perdeuterated surface (C20D41 SAu) was investigated by ion-surface collision spectroscopy.[2] The Infrared and Raman spectra of acetone-d6 have been analyzed.4 It undergoes H-2H exchange reaction with acetone d0 to afford acetone d1 and d5.[3]
Acetone-d6 can be prepared by reacting heavy water with propyne-d4 in the presence of mercury catalyst.[4]
Zastosowanie
Acetone-d6 has been used as a solvent for the NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spectral investigation of (S)-2-(6-((3-((15-carboxypentadecyl)disulfanyl)propoxy)carbonyloxy)benzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid.[5]
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reactive ion-surface collisions: Application of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 as probes for the characterization of self-assembled monolayer films on gold.
Kane TE, et al.
Org. Mass Spectrom., 28(12), 1665-1673 (1993)
Aldol condensation of acetone/acetone d6 over magnesium oxide and lanthanum oxide.
Zhang G, et al.
Applied Catalysis, 40, 183-190 (1988)
The (n0-3s) Rydberg state of acetone: absorption spectroscopy of jet-cooled acetone and acetone-d6.
Gaines GA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(10), 2762-2766 (1988)
Elena Dubikovskaya et al.
Methods in enzymology, 538, 107-134 (2014-02-18)
The ability of white and brown adipose tissue to efficiently take up long-chain fatty acids is key to their physiological functions in energy storage and thermogenesis, respectively. Several approaches have been taken to determine uptake rates by cultured cells and
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)