Przejdź do
09-843
Przeciwciało anty-SIRT2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2, homolog) 2 (S. cerevisiae)
sirtuina (cicha informacja o typie kojarzenia r
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
10
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT2(22933)
General description
Obserwowana masa cząsteczkowa wynosi ~39 kDa Można zaobserwować wiele izoform o masie około 40 kDa.
Przypuszcza się, że sirtuiny odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi organizmu na stres (taki jak upał lub głód) i są odpowiedzialne za wydłużające życie efekty ograniczenia kalorii. Sirtuiny działają poprzez usuwanie grup acetylowych z białek w obecności NAD+; są zatem klasyfikowane jako "deacetylazy zależne od NAD+". Ssaki mają siedem sirtuin; SIRT1 i SIRT2 zajmują cytoplazmę. SIRT2 jest deacetylazą zależną od NAD. Wykazano, że kontroluje wyciszanie genów, cykl komórkowy i naprawę uszkodzeń DNA. Ponadto SIRT2 działa jako supresor nowotworów w ludzkich glejakach, co sugeruje, że ektopowa ekspresja SIRT2 zaburza sieć mikrotubul.
Immunogen
Epitop: Dojrzałe białko
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu białku ludzkiego SIRT2.
Application
Analiza Western Blot (SNAP ID): 0,25 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SIRT2 na 10 µg lizatu ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza immunoprecypitacji: 5 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało SIRT2 w lizacie ludzkiego mózgu.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Użyj przeciwciała anty-SIRT2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB, IP do wykrywania SIRT2 znanego również jako białko podobne do SIR2 2, cichy regulator informacji 2, sirtuina 2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje dojrzałe białko SIRT2.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki mózgowej
Evaluated by Western Blot in human brain tissue lysate.
Western Blot Analysis: 0.125 µg/mL of this antibody detected SIRT2 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1124
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-13104-1557WH0022933M1
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
10-E-4, monoclonal
clone
4B11, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan P Belman et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4447-4463 (2015-01-07)
Insulin causes the exocytic translocation of GLUT4 glucose transporters to stimulate glucose uptake in fat and muscle. Previous results support a model in which TUG traps GLUT4 in intracellular, insulin-responsive vesicles termed GLUT4 storage vesicles (GSVs). Insulin triggers TUG cleavage
Kiril Tuntevski et al.
FASEB bioAdvances, 2(7), 387-397 (2020-07-18)
Stroke causes severe long-term disability in patients due to the induction of skeletal muscle atrophy and weakness, but the molecular mechanisms remain elusive. Using a preclinical mouse model of cerebral ischemic stroke, we show that stroke robustly induced atrophy and
Roberta Scrimieri et al.
Biomedicines, 9(12) (2021-12-25)
Vitamin D (VitD) exerts protective effects on the endothelium, which is fundamental for vascular integrity, partly by inhibiting free radical formation. We found that VitD prevents high glucose-induced Thioredoxin Interacting Protein (TXNIP) upregulation. Increased amounts of TXNIP are responsible for