Merck
07-131
Przeciwciało anty-Sirt1 (Sir2)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
SIR2-like protein 2, silencing information regulator 2like, silent information regulator 2, sir2-related protein type 2, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 2 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
267
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
mouse ... Sirt1(93759)
General description
110 kDa; niescharakteryzowane pasma 70 i 50 obserwowane w niektórych lizatach.
Sirtuiny to rodzina blisko spokrewnionych enzymów, których nazwa pochodzi od genu drożdży Sir2 (silent mating type information regulation 2). Członkowie rodziny Sirtuin zostali znalezieni w prawie wszystkich badanych organizmach. Przypuszcza się, że sirtuiny odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi organizmu na stres (taki jak upał lub głód) i są odpowiedzialne za wydłużające życie efekty ograniczenia kalorii. Sirtuiny działają poprzez usuwanie grup acetylowych z białek w obecności NAD+; są zatem klasyfikowane jako "deacetylazy zależne od NAD+". Sirtuiny są zaangażowane w regulację starzenia, transkrypcji, apoptozy i odporności na stres. Wykazano, że Sirt1 (znany również jako Sirtuin 1, Sir2L1 i Sir2a), homolog Sir2 u ssaków, deacetyluje, a tym samym dezaktywuje białko p53 w celu regulacji procesów komórkowych.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane GST odpowiadające aminokwasom 1-131 mysiej Sir2α.
Epitop: a.a. 1-131
Application
Immunoprecypitacja:
Wykazano, że 5 µl poprzedniej partii tego przeciwciała powoduje immunoprecypitację Sirt1 z 1 mg ekstraktu komórkowego 3T3/A31 RIPA.
Immunocytochemia:
Wykazano, że to przeciwciało wykrywa Sirt1 w komórkach 3T3 utrwalonych paraformaldehydem.
Immunoprecypitacja chromatyny:
Opublikowane przez Tiberi et al., (2012)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-Sirt1(Sir2) (królicze przeciwciało poliklonalne) zostało opublikowane (ponad 30 cytowań) i zwalidowane w ICC, IP, WB w celu wykrycia Sirt1(Sir2) znanego również jako regulator wyciszania informacji 2-podobny, sirtuina 2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje Sirt1.
Physical form
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Chromatografia immunopowinowactwa
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Jurkat, ludzki rak okrężnicy lub ludzki rak płaskonabłonkowy płuc.
Routinely evaluated by western blot on 3T3 nuclear extract.
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:5000 dilution of this lot detected Sirt1 in a 3T3 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-707
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-13104053252470509