Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 829,00 zł |
200 μL | Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10-E-4, monoclonal
Application:
ChIP, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10-E-4, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
General description
Sir2 to skrót od Silent mating type Information Regulation-2. Sir2 (którego homolog u ssaków znany jest jako SIRT1, SIR2L1 lub Sir2α) jest imiennikiem rodziny blisko spokrewnionych enzymów, sirtuin. Członkowie tej rodziny zostali znalezieni w prawie wszystkich badanych organizmach. Przypuszcza się, że sirtuiny odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi organizmu na stres (taki jak upał lub głód) i są odpowiedzialne za wydłużające życie efekty ograniczenia kalorii. Sirtuiny działają poprzez usuwanie grup acetylowych z białek w obecności NAD+; są zatem klasyfikowane jako "deacetylazy zależne od NAD+". U ssaków wykazano, że SIRT1 (homolog Sir2) deacetyluje, a tym samym dezaktywuje białko p53.
~ 110 kDa
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane His odpowiadające ludzkiemu SIRT1.
Epitop: Nieznany
Application
Immunoprecypitacja: Zgłoszone przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunoprecypitacja chromatyny: Zgłoszone przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunohistochemia: Zgłoszone przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunoprecypitacja chromatyny: Zgłoszone przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunohistochemia: Zgłoszone przez niezależnego badacza przy użyciu reprezentatywnej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Nie reaguje u myszy w IHC. Sekwencja mysia jest w 100% identyczna z immunogenem, więc przewiduje się, że będzie działać w Western blotting.
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Użyj przeciwciała anty-SIRT1, klon 10E4 (mysie przeciwciało monoklonalne) zwalidowanego w WB, IP, ICC, IHC, ChIP do wykrywania SIRT1 znanego również jako sirtuina (cicha regulacja informacji o typie kojarzenia 2 homolog) 1, sirtuina 1.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SIRT1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgGκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SIRT1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SIRT1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?