Przejdź do
09-409
Przeciwciało anty-SUMO-1
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
7
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Mały modyfikator związany z ubikwityną SUMO-1 należy do rosnącej rodziny białek związanych z ubikwityną zaangażowanych w posttranslacyjną modyfikację białek1. Jest on obecny we wszystkich królestwach eukariotycznych i jest wysoce konserwatywny od drożdży do ludzi. SUMO-1 nie wydaje się kierować białek do degradacji, ale wydaje się być zaangażowany w modulację interakcji białko-białko. Opisywana jest coraz większa liczba substratów SUMO-1, ale trzema głównymi substratami modyfikacji SUMO-1 są białka RanGAP1 i PML.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym 11-101 ludzkiego SUMO-1.
Application
Przeciwciało anty-SUMO-1 wykrywa poziom SUMO-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje SUMO-1. To przeciwciało nie wykazuje reaktywności krzyżowej z ubikwityną, łańcuchami wielu ubikwityn, SUMO2/3, UCRP, Nedd8 i FAT10.
Physical form
100 µL oczyszczonego przez wytrącanie soli w PBS zawierającym 0,01% azydku sodu. Rozcieńczyć do stężenia roboczego za pomocą 50 mM buforu Tris-HCl (pH 7,6) zawierającego 1,5% chlorku sodu i 1% normalnej surowicy koziej (jeśli ma być użyte kozie przeciwciało łącznikowe przeciw królikowi IgG).
Format: Oczyszczony
Other Notes
Zastępuje: 04-453
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-2167SAB1300007MABS2039
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
-
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8A2, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 1:1000, western blot: 1:100-1:500
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... SENP2(59343), SUMO1(7341)
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
opossum ... Sumo2(123244757)
rat ... Sumo2(690244)
Gene Information
human ... SUMO1(7341)
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lorna Moll et al.
eLife, 7 (2018-11-08)
Although aging-regulating pathways were discovered a few decades ago, it is not entirely clear how their activities are orchestrated, to govern lifespan and proteostasis at the organismal level. Here, we utilized the nematode Caenorhabditis elegans to examine whether the alteration
C Kretz-Remy et al.
Biochemistry and cell biology = Biochimie et biologie cellulaire, 77(4), 299-309 (1999-11-05)
Regulation of protein functions can be achieved by posttranslational protein modifications. One of the most studied modifications has been conjugation to ubiquitin, which mainly targets substrate proteins for degradation by the 26 S proteasome. Recently, SUMO/sentrin, a ubiquitin-like protein has
P Bayer et al.
Journal of molecular biology, 280(2), 275-286 (1998-07-09)
The recently discovered small ubiquitin-related modifier SUMO-1 belongs to the growing family of ubiquitin-related proteins involved in postranslational protein modification. Unlike ubiquitin, SUMO-1 does not appear to target proteins for degradation but seems to be involved in the modulation of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09-40904053252337758