Kluczowe dokumenty
SAB1300007
Sigma-Aldrich
Anti-Drosophila Sumo (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CG4494-PA, Anti-LD07775p, Anti-Smt3, Ubiquitin-like protein SMT3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO1(7341)
Opis ogólny
Gen SMT3 (Small ubiquitin-related modifier) koduje mały modyfikator podobny do ubikwityny (SUMO) u Drosophila melanogaster. Drosophila Smt3 jest w 52% i 73% identyczny pod względem sekwencji odpowiednio z ludzkim SUMO-1 i SUMO-2. Rodzina małych białek związanych z ubikwityną jest kowalencyjnie związana z resztami lizyny substratów białkowych.
Kowalencyjna modyfikacja docelowych lizyn przez SUMO (mały modyfikator podobny do ubikwityny) moduluje procesy takie jak lokalizacja białek, transkrypcja, transport jądrowy, mitoza, replikacja i naprawa DNA, transdukcja sygnału i reprodukcja wirusów. SUMO nie wydaje się być zaangażowany w degradację białek i może w rzeczywistości funkcjonować jako antagonista ubikwityny w procesie degradacji. W rozwoju Drosophila, SUMO odgrywa matczyną rolę w polaryzacji przednio-tylnej (A/P) i wzorcowaniu.
Immunogen
SUMO (NP_477411, 42-76)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z C-końcowego regionu Drosophila SUMO1.
Działania biochem./fizjol.
SUMO (mały modyfikator związany z ubikwityną) jest istotnie związany z różnymi procesami komórkowymi i rozwojowymi w organizmach o różnym stopniu złożoności, od drożdży po ssaki. SUMO koordynuje ważne wydarzenia rozwojowe podczas wczesnych metazoan. SUMO przeprowadza kowalencyjną modyfikację kilku docelowych białek, które są niezbędne do rozwoju embrionalnego i wielu procesów komórkowych, w tym białek zaangażowanych w sygnalizację Ras, kontrolę cyklu komórkowego i modelowanie embrionalne. Wiadomo, że SUMO ma szerokie funkcje w cyklu życiowym Drosophila, w tym regulację transkrypcji i modulację odpowiedzi immunologicznej. Odwracalna modyfikacja potranslacyjna przez SUMO reguluje wiele czynników transkrypcyjnych zaangażowanych w proliferację komórek, różnicowanie i choroby. W przeciwieństwie do ubikwitynacji, sumoilacja nie prowadzi do degradacji białek, ale może mieć wpływ na ich funkcje, lokalizację i stabilność. SUMO promuje maksymalną aktywację kinazy MAP, w której pośredniczy ras. Sumoilacja może stymulować lub hamować aktywność p53.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federico Mauri et al.
The Journal of biological chemistry, 283(30), 20848-20856 (2008-05-22)
Conjugation to SUMO is a reversible post-translational modification that regulates several transcription factors involved in cell proliferation, differentiation, and disease. The p53 tumor suppressor can be modified by SUMO-1 in mammalian cells, but the functional consequences of this modification are
Kristin A Moore et al.
PloS one, 8(9), e75723-e75723 (2013-09-24)
The unfolded protein response (UPR) is a collection of pathways that maintains the protein secretory pathway during the many physiological and pathological conditions that cause stress in the endoplasmic reticulum (ER). The UPR is mediated in part by Ire1, an
Minghua Nie et al.
PloS one, 4(6), e5905-e5905 (2009-06-17)
SUMO is a protein modifier that is vital for multicellular development. Here we present the first system-wide analysis, combining multiple approaches, to correlate the sumoylated proteome (SUMO-ome) in a multicellular organism with the developmental roles of SUMO. Using mass-spectrometry-based protein