Merck
07-2167
Przeciwciało anty-SUMO 2/3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (S. cerevisiae), białko podobne do ubikwityny SMT3B, SMT3 homolog 2, SMT3 (suppressor of mif two 3, yeast) homolog 2, SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast), small ubiquitin-related modifier 2, small ubiquitin-lik
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
pig, human, mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), opossum (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
mouse ... Sumo2(170930)
opossum ... Sumo2(123244757)
rat ... Sumo2(690244)
General description
Mały modyfikator związany z ubikwityną 2 (UniProt P61956; znany również jako HSMT3, Sentrin-2, SMT3 homolog 2, Smt3B, SUMO-2, białko podobne do ubikwityny SMT3B) i 3 (UniProt P55854; znane również jako SMT3 homolog 1, Smt3A, SUMO-3, białko podobne do ubikwityny SMT3A) są kodowane przez geny SUMO2 (znane również jako SMT3B, SMT3H2; identyfikator genu 6613) i SUMO3 (znane również jako SMT3A, SMT3H1; identyfikator genu 6612) u ludzi. SUMOylacja, posttranslacyjna modyfikacja białek za pomocą małego modyfikatora podobnego do ubikwityny (SUMO), jest zdarzeniem sygnalizacyjnym w wielu procesach komórkowych. Białka SUMO są tłumaczone jako niedojrzałe prekursory, a następnie przekształcane w ich dojrzałe formy poprzez aktywność proteaz specyficznych dla sentryny/SUMO (SENP). SUMOylacja jest procesem odwracalnym. Enzym aktywujący SUMO E1, enzym koniugujący E2 i ligaza E3 pośredniczą w SUMOylacji białek substratowych, podczas gdy SENP są odpowiedzialne za de-SUMOylację. SUMOylacja zwykle zachodzi na resztach lizyny w konsensusowym motywie KxD/E, chociaż nie wszystkie takie lizyny ulegają SUMOylacji, a SUMOylacja może również zachodzić na resztach lizyny poza tym motywem. SUMO2 i 3 mają 97% identyczności na poziomie aminokwasów, podczas gdy SUMO1 ma tylko około 50% homologii sekwencji z SUMO-2 i 3. Oprócz różnic w docelowych substratach, SUMO2/3 mogą być SUMOylowane i tworzyć łańcuchy, podczas gdy SUMO1 nie może i może służyć jako terminator łańcucha. SUMO-2 może być kowalencyjnie przyłączony do białek jako monomer lub jako polimer związany z lizyną. Jego kowalencyjne przyłączenie do substratu poprzez wiązanie izopeptydowe wymaga wcześniejszej aktywacji przez kompleks E1 SAE1-SAE2 i połączenia z enzymem E2 UBE2I i może być promowane przez ligazę E3, taką jak PIAS1-4, RANBP2, CBX4 lub ZNF451. Ta potranslacyjna modyfikacja reszt lizynowych białek odgrywa kluczową rolę w wielu procesach komórkowych, takich jak transport jądrowy, replikacja i naprawa DNA, mitoza i transdukcja sygnału. Chociaż SUMO-2 działa w sposób podobny do ubikwityny, ponieważ wiąże się z białkami docelowymi jako część systemu modyfikacji potranslacyjnej, to jednak w przeciwieństwie do ubikwityny, która celuje w białka do degradacji, SUMO-2 bierze udział w różnych procesach komórkowych, takich jak transport jądrowy, regulacja transkrypcji, apoptoza i stabilność białek. Nie jest ona aktywna, dopóki nie zostaną odcięte dwa ostatnie aminokwasy końca karboksylowego (aa 94-95; propeptyd).
Zaobserwowano ~12 kDa; obliczono 10,87 dla SUMO-2 i 11,64 dla SUMO-3. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający pierwszym 15 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego SUMO-2/3.
Application
Analiza Western Blot (Snap i.d.): 5 µg/mL z poprzedniej partii wykryło SUMO 2/3 na 10 µg ekstraktu jądrowego HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: Poprzednia została użyta przez niezależne laboratorium w IP. (Li, T., et al. (2006). The Journal of Biological Chemistry. 281(47):36221-36227.)
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Metabolizm ubikwityny i ubikwityny
To przeciwciało SUMO 2/3 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i IP do wykrywania białka SUMO 2/3.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje SUMO 2/3 na N-końcu.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4 bez azydku.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SUMO 2/3 on 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c