Przejdź do
09-275
Przeciwciało anty-fosfo-JAK2 (Tyr1007/1008)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2, kinaza Janus 2, JAK-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
pig, mouse
Application:
WB
Citations:
9
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
pig, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Gene Information
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
General description
Kinaza Janus 2 (JAK2) jest wszechobecną niereceptorową kinazą tyrozynową, która oddziałuje z wieloma receptorami na powierzchni komórek i białkami niereceptorowymi, wpływając na szereg procesów komórkowych, w tym odporność, wzrost komórek, rozwój i różnicowanie. Wśród receptorów JAK2 znajdują się receptory prolaktyny, hormonu wzrostu, trombopoityny i INF (α i β). JAK2 odgrywa ważną rolę w łączeniu szlaków sygnałowych tych receptorów z aktywacją genów docelowych. Po związaniu ligandu receptory te aktywują JAK2 indukując autofosforylację JAK2; ten aktywowany JAK2 z kolei fosforyluje domeny cytoplazmatyczne tych receptorów, zapewniając miejsce wiązania dla czynników transkrypcyjnych STAT, które są również fosforylowane przez JAK2, co prowadzi do dimeryzacji białka STAT i translokacji do jądra w celu transkrypcji genów. Nieprawidłowości w ekspresji i funkcji JAK2 mogą przyczyniać się do zwłóknienia szpiku i białaczki szpikowej.
~130 kDa. Niescharakteryzowane pasma pojawiają się przy ~48, 55, 65 i 100 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany (Tyr1007/Tyr1008)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu JAK2 fosforylowanemu w (Tyr1007/Tyr1008).
Application
Anti-phospho-JAK2 (Tyr1007/1008) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo-JAK2 (Tyr1007/1008) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje JAK2 fosforylowany przy (Tyr1007/Tyr1008).
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl i 0,05% azydku sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek RAW264.7 nieleczonych i leczonych LPS/IFN gamma
Evaluated by Western Blot in LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected JAK2 on 10 µg of LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1098
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-60609-24106-1310
species reactivity
pig, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, human, pig, horse
species reactivity
mouse, human, rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Gene Information
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Céline S Nicolas et al.
Neuron, 73(2), 374-390 (2012-01-31)
The Janus kinase (JAK)/signal transducer and activator of transcription (STAT) pathway is involved in many cellular processes, including cell growth and differentiation, immune functions and cancer. It is activated by various cytokines, growth factors, and protein tyrosine kinases (PTKs) and
Wei Tong et al.
The Journal of biological chemistry, 281(50), 38930-38940 (2006-10-21)
Janus tyrosine kinase 2 (JAK2) is essential for signaling by the thrombopoietin (TpoR) and erythropoietin (EpoR) receptors. In the absence of JAK2 most EpoR molecules are retained in the endoplasmic reticulum in an Endo H-sensitive form. In contrast, we show
Rama S Kota et al.
The Journal of biological chemistry, 280(35), 31076-31084 (2005-07-05)
Lipoprotein lipase (LPL) is a key enzyme in the hydrolysis of triglyceride-rich lipoproteins. In vascular diseases, such as atherosclerosis, inflammation plays an important role in the pathogenesis of the disease. We examined the role of LPL in modulating tumor necrosis