Przejdź do
07-606
Przeciwciało anty-fosfo-JAK2 (Tyr1007/1008)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Kinaza Janus 2, kinaza Janus 2 (białkowa kinaza tyrozynowa), kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
WB
Citations:
21
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2027Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
General description
130 kDa
JAK2 (Janus Kinase 2) należy do wyłaniającej się rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych Janus, które regulują spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, indukują rekrutację czynników transkrypcyjnych Stat do JAK2 związanego z receptorem cytokin. JAK2 następnie fosforyluje proksymalne czynniki Stat, które następnie dimeryzują, przemieszczają się do jądra i wiążą się z elementami CIS przed promotorami genów docelowych w celu regulacji transkrypcji. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia indukowanych cytokinami odpowiedzi prozapalnych stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych. W domenie kinazy JAK2 znajduje się region, który ma znaczną homologię sekwencji z regionem regulatorowym receptora insuliny. Spośród wielu miejsc, tyrozyny 1007 i 1008 są miejscami trans- lub autofosforylacji in vivo oraz w reakcjach kinazowych in vitro.
Immunogen
Epitop: Tyr1007/1008
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom otaczającym fosfotyrozyny 1007 i 1008 ludzkiego JAK2.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Przeciwciało anty-fosfo-JAK2 (Tyr1007/1008) wykrywa poziom fosfo-JAK2 (Tyr1007/1008) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosforylowany JAK2 o masie cząsteczkowej 130 kDa.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Komórki ludzkiego raka jajnika, komórki TF-1 traktowane GM-CSF.
Routinely evaluated by Western Blot on Pervanadate treated L6 lysates.
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected PHOS-JAK2 (TYR1007/1008) on 10 ug of Pervanadate treated L6 lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1098
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-255-I06-131004-001
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8E10.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
UniProt accession no.
O60674
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
O60674
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Raj Kumar et al.
Scientific reports, 6, 26480-26480 (2016-05-24)
Despite the involvement of proline-rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) in endothelial cell angiogenic responses, its role in pathological retinal angiogenesis is not known. In the present study, we show that vascular endothelial growth factor A (VEGFA) induces Pyk2 activation in
Daniel Ryan et al.
Breast cancer research : BCR, 21(1), 53-53 (2019-04-25)
To evaluate the cross-talk between BRCA1-IRIS (IRIS)-overexpressing (IRISOE) TNBC cells and tumor-resident mesenchymal stem cells (MSCs) that triggers the aggressiveness or elimination of IRISOE TNBC tumors. We analyzed the effect of silencing or inactivating IRIS on the bi-directional interaction between
Gerald D Frank et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 16(2), 367-377 (2002-01-31)
In vascular smooth muscle cells, angiotensin II (AngII) stimulates association of its G protein-coupled AngII type 1 (AT(1)) receptor with Janus kinase 2 (JAK2), resulting in the activation of signal transducer and activator of transcription proteins. Although the association and