Przejdź do
06-1310
Przeciwciało anty-JAK2
from rabbit
Synonim(y):
Kinaza Janus 2, kinaza Janus 2 (białkowa kinaza tyrozynowa), kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
5
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
General description
Rodzina kinaz tyrozynowych Janus (JAK) obejmuje JAK1, JAK2, JAK3 i Tyk2. Rodzina ta wiąże się z różnymi receptorami cytokin i jest aktywowana przez wiązanie ligandów. Po związaniu ligandu z receptorami cytokin, JAK fosforylują siebie i związane z nimi receptory. Zapewnia to wiele miejsc wiązania dla białek sygnalizacyjnych zawierających SH2 lub inne domeny wiążące fosfo-tyrozynę, w tym STAT, Shc, substraty receptora insuliny i FAK.
~130 kDa
Immunogen
Epitop: Domena kinazy białkowej 1
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie kinazy białkowej 1 mysiego JAK2.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/ml z poprzedniej partii wykrył JAK2 w 10 µg lizatu komórek L6.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z poprzedniej partii immunoprecypitowało JAK2 z lizatu komórek RAW264.7.
Kategoria badawcza
Zapalenie i immunologia
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja immunologiczna
Kinazy i fosfatazy
To przeciwciało anty-JAK2 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP do wykrywania JAK2.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę kinazy białkowej 1 JAK2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek RAW264.7
Evaluated by Western Blot in RAW264.7 cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected JAK2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-255-IAB380207-1487
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
P23458
UniProt accession no.
P52333
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-JAK2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Pathways and Biomarkers of JAK/STAT Signaling
The Janus kinase (JAK)/signal transducers and activators of transcription (STAT) signaling pathway plays an important role in cell proliferation, cell differentiation, cell migration, and cell death. It is the principal signaling mechanism for a variety of cytokines and growth factors. Constitutive activation or dysregulation of JAK/STAT signaling can result in inflammatory disease, erythrocytosis, gigantism, and leukemia.
Sandrine Medves et al.
Haematologica, 96(10), 1406-1414 (2011-06-21)
KANK1-PDGFRB is a fusion gene generated by the t(5;9) translocation between KANK1 and the platelet-derived growth factor receptor beta gene PDGFRB. This hybrid was identified in a myeloproliferative neoplasm featuring severe thrombocythemia, in the absence of the JAK2 V617F mutation.
Jiahai Shi et al.
Experimental hematology, 44(11), 1044-1058 (2016-10-27)
JAK2 V617F is a mutant-activated JAK2 kinase found in most polycythemia vera (PV) patients; it skews normal proliferation and differentiation of hematopoietic stem and progenitor cells and simulates aberrant expansion of erythroid progenitors. JAK2 V617F is known to activate some
Xiaomei Li et al.
Virology, 551, 75-83 (2020-08-25)
Porcine epidemic diarrhea (PED) virus (PEDV) is a coronavirus that primarily infects porcine intestinal epithelial cells and causes severe diarrhea and high fatality in piglets. A77 1726 is the active metabolite of leflunomide, a clinically approved anti-rheumatoid arthritis (RA) drug.