Przejdź do
07-952
Przeciwciało przeciw trimetylowej histonie H3 (Lys79)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB, multiplexing
Citations:
1
2250,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2027Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys79)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histony są wysoce konserwatywnymi białkami, które służą jako rusztowanie strukturalne dla organizacji jądrowego DNA w chromatynę. Cztery podstawowe histony, H2A, H2B, H3 i H4, łączą się w oktamer (po 2 cząsteczki każdego z nich). Następnie 146 par zasad DNA owija się wokół oktameru, tworząc nukleosom, podstawową podjednostkę chromatyny. Modyfikacje histonów regulują transkrypcję, naprawę, rekombinację i replikację DNA. Najczęściej badanymi modyfikacjami są acetylacja, fosforylacja, metylacja i ubikwitynacja. Metylacja lizyny występuje w trzech różnych stanach, z jedną (me1), dwiema (me2) lub trzema (me3) grupami metylowymi przyłączonymi do grupy aminowej łańcucha bocznego lizyny. Metylacja lizyny 79 w histonie 3 działa jako marker nieaktywnych regionów chromatyny. Metylacja przez metylazę Dot1 lizyny 79 (Lys79) histonu H3 jest krytyczna dla wyciszania transkrypcji i uważa się, że białka wyciszające, takie jak Sir3, działają poprzez blokowanie metylacji Dot1.
~ 17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys79
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 metylowanemu w Lys79.
Application
Analiza specyficzności Dot Blot:
AbSurance Histone H3 Antibody Specificity Arrays (Cat. #: 16-667 i 16-665) zawierające peptydy do wszystkich kluczowych miejsc modyfikacji histonów, były sondowane przeciwciałem Anti-trimethyl Histone H3 (Lys79) Antibody; rozcieńczenie 1:5000. Białka były wizualizowane przy użyciu koziej anty-mysiej IgG (H+L) sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji.
Wielokrotny test immunologiczny
Specyficzność interakcji przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 Lys79 została zbadana przy użyciu platformy multipleksowego testu immunologicznego Luminex. Anty-trimetylo-histon H3 (Lys79) rozcieńczony do stężenia 0,01 mg/ml inkubowano z koktajlem mikrosfer xMAP sprzężonych z następującymi peptydami histonu H3, monometyl Lys79, niemodyfikowany Lys79, trimetyl Lys 27, trimetyl Lys 9, trimetyl Lys79 przetworzonymi i wykrywanymi przy użyciu standardowych protokołów xMAP.
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys79) Antibody to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania trimethyl Histone H3 (Lys79). Zostało przetestowane pod kątem stosowania w Western blotting, Dot blot i testach Multiplex.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biologia chromatyny
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana jest szeroka reaktywność gatunkowa.
To przeciwciało rozpoznaje histon H3 metylowany w Lys79.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ekstraktu kwasu HeLa i rekombinowany histon H3
Evaluated by Western Blot in HeLa acid extract lysate.
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected Histone H3 on 10 µg of HeLa acid extract lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-44207-212ABE250-S
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
rat, chicken, human, mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
A comprehensive epigenome map of Plasmodium falciparum reveals unique mechanisms of transcriptional regulation and identifies H3K36me2 as a global mark of gene suppression.
Karmodiya, K; Pradhan, SJ; Joshi, B; Jangid, R; Reddy, PC; Galande, S
Epigenetics & Chromatin null