Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2450,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Ekstrakty komórek HeLa, NIH/3T3 lub COS.
(cat# 14-411).
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected dimethyl Histone H3 on 10 μg of HeLa acid extract but not on recombinant Histone H3.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken | species reactivity human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken | species reactivity Tetrahymena sp., human | species reactivity human, mouse, rat, chicken |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form unpurified | antibody form purified antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable | technique(s) ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciw dimetylo-histonowi H3 (Lys9)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c