Przejdź do
07-442
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys9)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K9me3, histon H3 (tri metyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat, chicken
Application:
ChIP, DB, ICC, WB, inhibition assay, multiplexing
Citations:
601
2370,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Epitop: Lys9
Skoniugowany z KLH, 2-krotnie rozgałęziony syntetyczny peptyd zawierający sekwencję ...AR[me3K]ST..., w której me3K odpowiada trimetylo-lizynie przy reszcie 9 ludzkiego histonu H3.
Application
Podkategoria badawcza
Histony
Hamowanie peptydem:
Swoistość została potwierdzona przez zdolność 10 mM peptydu immunizującego do całkowitego zniesienia wykrywania histonu H3 w analizie immunoblot ekstraktów kwasu HeLa. Nie zaobserwowano zahamowania wykrywania przez wstępną absorpcję przeciwciała 10 mM peptydem histonu H3 zawierającym modyfikacje mono- lub dimetylo-lizyny 9 lub mono-, di- lub trimetylo-lizyny 27 (dane nie pokazane).
Analiza Dot Blot:
Zgłoszona przez niezależne laboratorium.
Immunocytochemia:
Reprezentatywne dane partii. Konfokalna analiza fluorescencyjna komórek HeLa przy użyciu anty-Histone pAB (czerwony). Filamenty aktyny zostały oznaczone za pomocą Alexa Fluor 488 - Phalloidin (zielony). Jądro jest wybarwione DAPI (niebieski).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Użyj przeciwciała Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys9) Antibody (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w DB, ICC, Mplex, PIA, WB, ChIP-seq do wykrywania trimetylo-Histone H3 (Lys9) znanego również jako H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9).
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że reaguje krzyżowo z kurczakiem, myszą i szczurem.
Trimetylo-histon H3 (Lys9). Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa gatunków.
Physical form
Chromatografia białka A
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Białka ekstrahowane kwasem z komórek HeLa.
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3-Lys9me3 in HeLa cell acid extract, but did not detect unmodified recombinant Histone H3.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-45007-21207-441
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
species reactivity
chicken, mouse, human
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
species reactivity
human, mouse, Schizosaccharomyces pombe, rat, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, multiplexing: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide)
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Histone Modifications Poster