Przejdź do
07-806
Przeciwciało anty-fosfo-c-Kit (Tyr568/Tyr570)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
KIT, CD117, PBT, SCFR, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
2380,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr568/pTyr570)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu człowieka, mysz, szczura, kurczaka, krowę i psa. fosfo-c-Kit (Tyr568/ Tyr570).
Application
Anti-phospho-c-Kit (Tyr568/Tyr570) Antibody to przeciwciało przeciwko fosfo-c-Kit (Tyr568/Tyr570) do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie pełnej homologii sekwencji.
Rozpoznaje fosfo-c-Kit (Tyr568/ Tyr570)
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF2053WH0003815M2SRP0342
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
clone
polyclonal
clone
2C11, monoclonal
clone
6F2, monoclonal
clone
-
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
-
UniProt accession no.
P10721
UniProt accession no.
P10721
UniProt accession no.
P10721
UniProt accession no.
P10721
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Price et al.
The Journal of biological chemistry, 272(9), 5915-5920 (1997-02-28)
The Csk homologous kinase (CHK), formerly MATK, has previously been shown to bind to activated c-KIT. In this report, we characterize the binding of SH2(CHK) to specific phosphotyrosine sites on the c-KIT protein sequence. Phosphopeptide inhibition of the in vitro
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-80604053252677540