Informacje o tej pozycji
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥32% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
53.5 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
Application
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥32% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥22% (SDS-PAGE) | description PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥32% (SDS-PAGE) | assay ≥22% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| technique(s) activity assay: suitable, inhibition assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable, inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| mol wt 53.5 kDa | mol wt 53.5 kDa | mol wt ~73 kDa | mol wt ~73 kDa |
| form aqueous solution | form aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cKit active human
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?