Przejdź do
MABF2053
Przeciwciało anty-CD117 (c-Kit), klon 2C11
clone 2C11, from mouse
Synonim(y):
Mast/stem cell growth factor receptor Kit, EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2C11, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 sierpnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2C11, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIT(3815)
General description
Zaobserwowano ~160 kDa; obliczono 109,87 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Zestaw receptora czynnika wzrostu mastocytów/komórek macierzystych (UniProt: P10721; znany również jako EC: 2.7.10.1, SCFR, Piebald trait protein, PBT, Proto-oncogene c-Kit, Tyrosine-protein kinase Kit, p145 c-kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog) jest kodowany przez gen KIT (znany również jako SCFR) (Gene ID: 3815) u człowieka. C-Kit jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I o aktywności kinazy tyrozynowej i służy jako receptor na powierzchni komórki dla cytokiny KITLG/SCF i wykazano, że odgrywa znaczącą rolę w regulacji przeżycia komórek, proliferacji komórek, utrzymania komórek macierzystych, gametogenezy i innych funkcji. c-Kit istnieje jako monomer w nieobecności związanej KITLG/SCF, jednak homodimeryzuje w obecności związanej KITLG/SCF i tworzy heterotetramer z dwiema cząsteczkami KITLG/SCF. c-Kit może być autofosforylowany na resztach tyrozynowych, a wiązanie KITLG/SCF zwiększa jego autofosforylację. Jego aktywność kinazowa jest obniżana przez fosforylację reszt serynowych przez członków rodziny PKC. Fosforylacja na tyrozynie 568 jest niezbędna do jego interakcji z PTPN11/SHP-2, CRK (izoforma Crk-II) i członkami rodziny kinaz tyrozynowo-białkowych SRC. c-Kit może być ubikwitynowany przez SOCS6 i jest szybko ubikwitynowany po autofosforylacji indukowanej przez wiązanie KITLG/SCF, co prowadzi do jego internalizacji i degradacji. c-Kit jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy z domeną zewnątrzkomórkową (aa 26-524), krótką domeną transbłonową (aa 525-545) i domeną cytoplazmatyczną (aa 546-976). Dwa miejsca wiążące ATP są zlokalizowane w aminokwasach 596-603 i 671-677. Brak ekspresji c-Kit odnotowano w wielu typach nowotworów, a komórki wykazujące ekspresję c-Kit wykazują regresję typowych cech morfologicznych nowotworów złośliwych.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 195 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego C-kit.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła CD117 (c-Kit) w komórkach P815 (dzięki uprzejmości Monoclonal Antibody Unit w Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapur).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CD117 (c-Kit) w lizacie komórek DLD-1 (dzięki uprzejmości Monoclonal Antibody Unit w Institute of Molecular and Cell Biology, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapur).
To mysie monoklonalne przeciwciało anty-CD117 (c-Kit), klon 2C11, nr kat. MABF2053 jest testowane do stosowania w Western Blotting i cytometrii przepływowej w celu wykrywania C-kit.
Biochem/physiol Actions
Klon 2C11 specyficznie wykrywa CD117 (c-Kit) w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in DLD-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CD117 (c-Kit) in DLD-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CBL1360SAB1412046SAB1412045
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
human ... KIT(3815)
Gene Information
human ... KIT(3815)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
2C11, monoclonal
clone
ACK2, monoclonal
clone
1D3, monoclonal
clone
2C3, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c