Przejdź do
07-689
Przeciwciało anty-EZH2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
KMT6, Enx1, Enhancer of Zeste Homologue 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2310,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
66
2310,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1095
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
95-100 kDa
Kompleksy białkowe Polycomb są odpowiedzialne za regulację setek genów u ssaków i owadów. Białka te są odpowiedzialne za montaż i pakowanie chromatyny oraz za indukcję metylacji histonu H3. EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) jest członkiem grupy białek polycomb i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego. EZH2 hamuje transkrypcję poprzez trimetylację histonu H3 na Lys27 (H3K27), na co wskazuje fakt, że nokaut EZH2 za pośrednictwem RNAi spowodował utratę trimetylacji H3K27. Ekspresja tego białka w ludzkich guzach jest agresywna w przypadku hormonoopornego raka prostaty. W raku piersi ekspresja EZH2 była zwiększona w nowotworach złośliwych i promowała niezależny od zakotwiczenia i inwazyjny wzrost in vitro.
Immunogen
Białko fuzyjne znakowane His odpowiadające resztom 1-343 mysiego enhancera homologa Zeste 2 (EZH2)
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
To przeciwciało anty-EZH2 zostało zatwierdzone do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting oraz ChIP-seq do wykrywania EZH2.
Biochem/physiol Actions
EZH2
Physical form
Antiserum
Format: Oczyszczony
Preparation Note
stabilny przez 2 lata w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek K562, lizat komórek C2C12
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HeLa and C2C12 cells
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-1562ABE28105-1319
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
BD43, monoclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
antibody form
whole antiserum
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-EZH2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Jarid2 is a PRC2 component in embryonic stem cells required for multi-lineage differentiation and recruitment of PRC1 and RNA Polymerase II to developmental regulators.
Landeira, David, et al.
Nature Cell Biology, 12, 618-624 (2010)
Aranzazu Villasante et al.
Theranostics, 6(8), 1119-1130 (2016-06-10)
There is a growing interest in the pivotal role of exosomes in cancer and in their use as biomarkers. However, despite the importance of the microenvironment for cancer initiation and progression, monolayer cultures of tumor cells still represent the main
Satoshi Kawano et al.
PloS one, 11(7), e0158888-e0158888 (2016-07-09)
The catalytic activities of covalent and ATP-dependent chromatin remodeling are central to regulating the conformational state of chromatin and the resultant transcriptional output. The enzymes that catalyze these activities are often contained within multiprotein complexes in nature. Two such multiprotein
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-689-25UL04054839350474