Przejdź do
07-1562
Przeciwciało anty-EZH2
serum, Upstate®
Synonim(y):
SETDB1, EC 2.1.1.43
Rozwidlona domena SET 1
Białko związane z ERG z domeną SET
ESET
Metylotransferaza histonów H3-K9 4
H3-K9-HMTaza 4
N-metylotransferaza lizyny 1E
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
95-100 kDa
Kompleksy białkowe Polycomb są odpowiedzialne za regulację setek genów u ssaków i owadów. Białka te są odpowiedzialne za montaż i pakowanie chromatyny oraz za indukcję metylacji histonu H3. EZH2 (enhancer of zeste homologue 2), znany również jako Enx1, jest członkiem grupy białek polycomb i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego. EZH2 hamuje transkrypcję poprzez trimetylację histonu H3 na Lys27 (H3K27), na co wskazuje fakt, że nokaut EZH2 za pośrednictwem RNAi spowodował utratę trimetylacji H3K27. Ekspresja tego białka w ludzkich guzach jest agresywna w przypadku hormonoopornego raka prostaty. W raku piersi ekspresja EZH2 była zwiększona w nowotworach złośliwych i promowała niezależny od zakotwiczenia i inwazyjny wzrost in vitro. EZH2, znany również jako ENX-1, ulega wszechobecnej ekspresji podczas wczesnej genezy zarodka, a podczas późniejszego rozwoju ogranicza się do ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz miejsc hematopoezy płodu. U dorosłych EZH2 ogranicza się do śledziony, jąder i łożyska. Geny EZH2 i BMI-1 ulegają koekspresji w komórkach Reed-Sternberga w chorobie Hodgkina. Koekspresja BMI-1 i EZH2 jest również związana z komórkami cyklicznymi i stopniem złośliwości w chłoniaku nieziarniczym z komórek B. EZH2 jest zaangażowany w progresję raka prostaty i został zidentyfikowany jako marker agresywnego raka piersi. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Sprzężone z KLH, znakowane His białko fuzyjne odpowiadające resztom 406-746 ludzkiego EHZ2 (podobnego do enhancer of zeste (Drosophila) homolog 2). W oparciu o przystąpienie # BC010858.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Histony
Użyj przeciwciała anty-EZH2 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania EZH2 znanego również jako rozwidlona domena SET 1, białko związane z ERG z domeną SET.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje EZH2, Mr ~100 kDa
Physical form
Serum
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431
Routinely evaluated by immunoblot analysis
Other Notes
Zastępuje: 04-1047
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FCMAB100P05-1078SAB5600098
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
AW39R, monoclonal
clone
18F7.1, monoclonal
clone
RM294, monoclonal, recombinant monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
PE
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q15910
UniProt accession no.
P28482
UniProt accession no.
P40763
UniProt accession no.
P01133
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-EZH2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alok Jha et al.
Cells, 9(4) (2020-04-23)
Apolipoprotein L1 (APOL1)-miR193a axis has been reported to play a role in the maintenance of podocyte homeostasis. In the present study, we analyzed transcription factors relevant to miR193a in human podocytes and their effects on podocytes' molecular phenotype. The motif
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-156204053252671272