Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BD43, monoclonal
Application:
WB
Citations:
13
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BD43, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EZH2(2146)
General description
EZH2 (enhancer of zeste homologue 2), znany również jako Enx1, jest członkiem grupy białek polycomb i jest zaangażowany w regulację cyklu komórkowego. EZH2 hamuje transkrypcję poprzez trimetylację histonu H3 na Lys27 (H3K27), na co wskazuje fakt, że nokaut EZH2 za pośrednictwem RNAi spowodował utratę trimetylacji H3K27. EZH2 ulega wszechobecnej ekspresji podczas wczesnej genezy zarodka, a podczas późniejszego rozwoju ogranicza się do ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz miejsc hematopoezy płodu. U dorosłych EZH2 ogranicza się do śledziony, jąder i łożyska. Geny EZH2 i BMI-1 ulegają koekspresji w komórkach Reed-Sternberga w chorobie Hodgkina. Koekspresja BMI-1 i EZH2 jest również związana z komórkami cyklicznymi i stopniem złośliwości w chłoniaku nieziarniczym z komórek B. EZH2 jest zaangażowany w progresję raka prostaty i został zidentyfikowany jako marker agresywnego raka piersi. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy
~98 kDa
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne aminokwasów 1-286 ludzkiego EZH2 znakowane MBP.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Apoptoza i rak
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Biologia chromatyny
Użyj przeciwciała anty-EZH2, klon BD43 (mysie przeciwciało monoklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania EZH2 znanego również jako N-metylotransferaza lizyny 6, enhancer of zeste homolog 2, ENX-1.
Biochem/physiol Actions
Nie testowano na innych gatunkach.
To przeciwciało rozpoznaje ludzką EZH2 (~98kDa).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem korka. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty jądrowe HeLa
Ekstrakty jądrowe HeLa
Western Blot Analysis: 1:5,000 from a previous lot detected EZH2 of HeLa Nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1047
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c