Przejdź do
06-255-I
Przeciwciało anty-JAK2
from rabbit
Synonim(y):
Kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2, JAK2, kinaza Janus 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
General description
Kinaza tyrozynowo-białkowa JAK2 (EC 2.7.10.2; UniProt Q62120; znana również jako JAK-2, Janus kinase 2) jest kodowana przez gen Jak2 (znany również jako Fd17) (Gene ID 16452) u myszy. JAK2 należy do rodziny niereceptorowych kinaz tyrozynowych Janus, które regulują spektrum funkcji komórkowych za aktywowanymi receptorami cytokin w układzie limfo-hematopoetycznym. Bodźce immunologiczne, takie jak interferony i cytokiny, powodują rekrutację czynników transkrypcyjnych Stat do receptora cytokin. Późniejsza fosforylacja przez JAK2 związany z receptorem powoduje dimeryzację Stat, translokację jądrową i transkrypcję genów docelowych za pośrednictwem Stat. Kanoniczny szlak JAK/Stat jest integralną częścią utrzymania prawidłowego układu odpornościowego poprzez stymulowanie proliferacji, różnicowania, przeżycia i odporności gospodarza na patogeny. Zmiana sygnalizacji JAK/Stat w celu zmniejszenia odpowiedzi cytokinowej komórek odpornościowych stanowi atrakcyjny cel dla terapii przeciwzapalnych. W domenie kinazy JAK2 znajduje się region, który ma znaczną homologię sekwencji z regionem regulatorowym receptora insuliny.
Zaobserwowano ~130 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Rezystancje 758-776
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający resztom 758-776 mysiego JAK2.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected JAK2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-131007-148704-001
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Gene Information
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
Q62120
UniProt accession no.
P52333
UniProt accession no.
O60674
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-JAK2
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Ding et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 60(4), 308-319 (2018-12-15)
At sites of chronic inflammation epithelial cells undergo aberrant DNA methylation that contributes to tumorigenesis. Inflammation is associated with an increase in reactive oxygen species (ROS) that cause oxidative DNA damage, which has also been linked to epigenetic alterations. We
Hiroki Akiyama et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-14)
JAK2-V617F plays a key role in the pathogenesis of myeloproliferative neoplasm. However, its inhibitor ruxolitinib has shown limited clinical efficacies because of the ruxolitinib-persistent proliferation of JAK2-V617F-positive cells. We here demonstrate that the USP9X inhibitor WP1130 or EOAI3402143 (G9) inhibited