GST fusion protein corresponds to residues 801–1097 of human REST (repressor element RE-1 silencing transcription factor). Also known as NRSF (neuronal restricted silencing factor). Unfortunately, the epitope has not been mapped.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Czynniki transkrypcyjne
Z podsumowania:
"Na koniec przeanalizowano wzór glikozylacji białka REST, wychodząc z obserwacji, że masa cząsteczkowa obliczona na podstawie sekwencji REST wynosi około 116 kDa, ale przy użyciu western blotting ten czynnik transkrypcyjny wydaje się mieć inną pozorną masę cząsteczkową (patrz Tabela 1.1): tę różnicę można wyjaśnić potranslacyjnymi modyfikacjami białek, takimi jak glikozylacja. W rzeczywistości ostatnio kilka badań podkreśliło znaczenie O-glikozylacji w modulowaniu wyciszania transkrypcji, fosforylacji białek, degradacji białek przez proteasom i interakcji białko-białko [Julenius i in., 2005; Zachara i Hart, 2006]. Analiza deglikozylacji wykazała, że białko REST w komórkach SH-SY5Y i HEK293 jest oglikozylowane, a nie N-glikozylowane. Co więcej, przy użyciu kilku kombinacji enzymów deglikozylujących można postawić hipotezę o obecności reszt Gal-β(1-3)-GalNAc na endogennym REST, podczas gdy rekombinowane białko REST wyrażone w komórkach HEK293 może zawierać reszty β(1-4)-galaktozy. Jednak proces O-glikozylacji wytwarza ogromną różnorodność struktur chemicznych, a monosacharydy muszą być sekwencyjnie hydrolizowane przez szereg egzoglikozydaz. Potrzebne są dalsze eksperymenty, aby scharakteryzować wszystkie potranslacyjne modyfikacje czynnika transkrypcyjnego REST". W szczególności autorzy pokazują, że REST migruje przy 200kd w komórkach SH-SY5Y.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity rat | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, rat, mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-REST
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
-
Hi, What is the epitope that targets this antibody (anti-RESt 07-579)?