Przejdź do zawartości
ABN648
Przeciwciało anty-TRESK
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Potassium channel subfamily K member 18, TWIK-related individual potassium channel, TWIK-related spinal cord potassium channel
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Kanał potasowy podrodziny K, członek 18, znany również jako indywidualny kanał potasowy związany z TWIK lub kanał potasowy rdzenia kręgowego związany z TWIK i kodowany przez nazwę genu KCNK18 lub TRESK lub TRIK, jest kanałem K + o dwóch porach domeny, który indukuje prostowanie na zewnątrz i działa jako kanał K + tła, który jest obficie wyrażany w rdzeniu kręgowym, grasicy, śledzionie i białaczkowych limfocytach T. TRESK jest aktywowany przez zwiększone cytoplazmatyczne stężenie wapnia przez kalcyneurynę, jak również przez acetylocholinę i histaminę. TRESK może odgrywać rolę w regulacji funkcji limfocytów T i może być doskonałym celem w leczeniu dysfunkcji immunologicznej związanej z limfocytami T. Mutacje w TRESK zostały powiązane z migreną z aurą lub bez aury 13.
Zaobserwowano ~40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający środkowemu regionowi ludzkiego TRESK.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło TRESK w tkance mózgowej szczura.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TRESK w komórkach mózgu szczura.
Anti-TRESK Antibody to przeciwciało przeciwko TRESK do stosowania w western blottingu, IHC i immunofluorescencji.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TRESK in Rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)