Merck
09-019
Przeciwciało anty-REST
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Czynnik wyciszający ograniczający neurony, czynnik transkrypcyjny wyciszający RE1, represor pola X2, czynnik wyciszający ograniczający neurony, represor wiążący się z polem X2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... REST(5978)
mouse ... Rest(19712)
rat ... Rest(83618)
General description
120 kDa
REST (RE1-silencing transcription factor) znany również jako NRSF (neuron-restrictive silencer factor) jest białkiem wyciszającym, które wiąże element sekwencji DNA NRSE (neuron-restrictive silencer element). Wiązanie REST z NRSE hamuje transkrypcję genów neuronalnych w komórkach nieneuronalnych. Chociaż REST ulega największej ekspresji w tkankach nieneuronalnych, ulega również ekspresji w rozwijających się neuronach i na niskim poziomie w mózgu. REST zawiera dziewięć domen palca cynkowego, ale istnieje również jako C-końcowa skrócona forma wytwarzana przez alternatywny splicing. Ten wariant, REST4, zawiera pięć domen palca cynkowego i słabo wiąże DNA, ale jest transportowany do jądra. REST wiąże się z mSin3 i HDAC w miocytach komorowych, co sugeruje rolę REST poza układem nerwowym. Regulacja w dół REST, która normalnie występuje podczas różnicowania neuronów, jest niezbędna do prawidłowego rozwoju niektórych klas neuronów. REST jest wymagany do tłumienia ekspresji genów neuronalnych in vivo, zarówno w pozanerwowej, jak i niezróżnicowanej tkance nerwowej.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające resztom 801-1097 ludzkiego REST.
Epitop: C-terminus
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Neuronauka sygnalizacyjna
To przeciwciało anty-REST zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania REST.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje REST
Physical form
Oczyszczona przez powinowactwo surowica królicza w PBS z 0,07% azydkiem sodu i 30% glicerolem.
Oczyszczony przez powinowactwo do antygenu
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by western blot with HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis:
0.5-1 μg/mL of this antibody detected REST in nuclear extracts from HeLa, Raji, and Jurkat cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-REST
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of the repressor REST in uterine fibroids promotes aberrant G protein-coupled receptor 10 expression and activates mammalian target of rapamycin pathway.
Varghese, BV; Koohestani, F; McWilliams, M; Colvin, A; Gunewardena, S; Kinsey, WH; Nowak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Tzu-Ping Lin et al.
Oncotarget, 7(18), 26137-26151 (2016-04-02)
Prostate cancer (PCa) with neuroendocrine differentiation (NED) is tightly associated with hormone refractory PCa (HRPC), an aggressive form of cancer that is nearly impossible to treat. Determining the mechanism of the development of NED may yield novel therapeutic strategies for
Pei-Ching Chang et al.
PloS one, 9(2), e88556-e88556 (2014-02-20)
Prostate cancer (PCa) cells undergoing neuroendocrine differentiation (NED) are clinically relevant to the development of relapsed castration-resistant PCa. Increasing evidences show that autophagy involves in the development of neuroendocrine (NE) tumors, including PCa. To clarify the effect of autophagy on