Przejdź do
07-531
Przeciwciało anty-PIR121-1/Sra-1
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Cytoplazmatyczne białko oddziałujące z FMR1 1, w szczególności białko związane z Rac1 1, Sra-1, p140sra-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
33
2450,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYFIP1(23191)
mouse ... Cyfip1(20430)
General description
Mr~130kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 872-886 (SQEFQRDKQPNAQPQ-C) ludzkiego PIR121-1/Sra-1, z C-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Anti-PIR121-1/Sra-1 Antibody to przeciwciało przeciwko PIR121-1/Sra-1 do stosowania w IP i WB.
Kategoria badawcza
Apoptoza i rak
Podkategoria badawcza
Apoptoza - Dodatkowe
Biochem/physiol Actions
PIR121-1/Sra-1 (aka CYFIP1)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
stabilność 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on RIPA homogenates from rat brain
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-1044AB604604-1467
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
1C7.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
10E10, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Local F-actin network links synapse formation and axon branching.
Chia, PH; Chen, B; Li, P; Rosen, MK; Shen, K
Cell null
Patricia Kunda et al.
Current biology : CB, 13(21), 1867-1875 (2003-11-01)
In animal cells, GTPase signaling pathways are thought to generate cellular protrusions by modulating the activity of downstream actin-regulatory proteins. Although the molecular events linking activation of a GTPase to the formation of an actin-based process with a characteristic morphology
Marco A Salazar et al.
The Journal of biological chemistry, 278(49), 49031-49043 (2003-09-25)
Tuba is a novel scaffold protein that functions to bring together dynamin with actin regulatory proteins. It is concentrated at synapses in brain and binds dynamin selectively through four N-terminal Src homology-3 (SH3) domains. Tuba binds a variety of actin