Przejdź do
05-1044
Przeciwciało anty-Sin1, klon 1C7.2
clone 1C7.2, from mouse
Synonim(y):
Białko oddziałujące z MEKK2 1, białko związane z kinazą białkową 2 aktywowaną mitogenami 1, białko oddziałujące z SAPK 1, białko oddziałujące z kinazą map aktywowaną stresem 1, podjednostka TORC2 MAPKAP1, białko związane z kinazą białkową aktywowaną mitogenami 1, inhibitor ras
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1C7.2, monoclonal
Application:
IF, IHC, IP, WB
Citations:
14
1610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1C7.2, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPKAP1(79109)
General description
Sin1 (kinaza białkowa aktywowana stresem (SAPK) - białko oddziałujące 1, MAPKAP1) jest istotnym składnikiem kompleksu Torc2. mTORC2 składa się z mTOR, dużej kinazy białkowej Ser/Thr wraz z Sin1, GL (mLST8), Protor1, Protor2 i Rictor. Kompleks ten jest aktywowany głównie za pośrednictwem kinazy PI3 i wiadomo, że wpływa na proliferację i przeżycie komórek głównie poprzez fosforylację Akt na Ser473. Dodatkowo, kompleks mTORC2 wpływa również na organizację cytoszkieletu i migrację, wywierając swoje działanie poprzez Rac, Rho i PKC. Wiadomo również, że Sin1 bezpośrednio oddziałuje bez białek, które obejmują Ras, SPAK i JNK.
Wiadomo, że Sin1 ma wiele alternatywnych izoform splicingu. Pełnej długości Sin1 jest białkiem 522aa (59kDa). Sin1 (izoforma 5) (36 kDa) ma ekson 6 splicingowany do alternatywnego eksonu 7a, który powoduje utratę zarówno domen RBD, jak i PHL. Sin1Isoform 2) (55 kDa) nie ma eksonu 7 i nie ma RBD. Sin1 (Izoforma 3) (53 kDa) brak eksonu 8 brak domeny PHL. Sin1 (Izoforma 4) (37 kDa) nie zawiera eksonu 1.
Sin1 ma masę 59 kDa Izoformy mają masę 36, 37, 41, 53, 54 i 55 kDa.
Immunogen
Pełnej długości ludzkie białko fuzyjne Sin1 GST.
Application
Wykrywaj Sin1 przy użyciu tego przeciwciała anty-Sin1, klon 1C7.2 zatwierdzony do stosowania w WB, IP, IH(P) i IF.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Wykrywa Sin-1 i jego izoformy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150mM NaCl z 0,05% NaN3.
Analysis Note
Western Blot Analysis:
This lot detected Sin1 at 1:1,000 dilution in A431 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-2276-IABS1519ABS1506
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
1C7.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PPIP5K1 modulates ligand competition between diphosphoinositol polyphosphates and PtdIns(3,4,5)P3 for polyphosphoinositide-binding domains.
Gokhale, NA; Zaremba, A; Janoshazi, AK; Weaver, JD; Shears, SB
The Biochemical Journal null
Isolation of the mTOR complexes by affinity purification.
Dos D Sarbassov,Olga Bulgakova,Rakhmet I Bersimbaev,Tattym Shaiken
Methods in Molecular Biology null
Suree Kim et al.
Cancers, 13(10) (2021-06-03)
The serine/threonine kinase AKT is a major effector during phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-driven cell signal transduction in response to extracellular stimuli. AKT activation mechanisms have been extensively studied; however, the mechanism underlying target of rapamycin complex 2 (mTORC2) phosphorylation of AKT