Kluczowe dokumenty
04-1467
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PABP 1, klon 10E10
clone 10E10, from mouse
Synonim(y):
PABP 1, białko wiążące poli(A) 1, białko wiążące poli(A), cytoplazmatyczne 1, białko wiążące poli(A), cytoplazmatyczne 2, białko wiążące poli(A), cytoplazmatyczne 2
Wybierz wielkość
100 μG
1550,00 zł
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1550,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10E10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PABPC1(26986)
Opis ogólny
Białko wiążące poli(A) (PABP 1) jest obficie występującym białkiem, które oddziałuje z ogonem 3′ poli(A) większości eukariotycznych mRNA. In vivo białko to jest zaangażowane w wiele aspektów metabolizmu mRNA, w tym stabilność mRNA, obrót mRNA sprzężony z translacją, biosyntezę białek i biogenezę rybosomów. PABP1 przemieszcza się między cytoplazmą a jądrem i może wiązać się z cytoplazmatycznymi sekwencjami RNA innymi niż poli(A). PABP1 gromadzi się w jądrze, jeśli transkrypcja jest zahamowana, co sugeruje, że eksport jądrowy jest sprzężony z aktywną transkrypcją.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje PABP 1.
Immunogen
Epitop: Nieznany
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu PABP 1.
Zastosowanie
Anti-PABP 1, klon 10E10 to mysie przeciwciało monoklonalne do wykrywania PABP 1 znanego również jako PABP 1, białko wiążące poli(A) 1, białko cytoplazmatyczne wiążące poli(A) 1 i zostało zatwierdzone w WB, ICC i IP.
Immunoprecypitacja:
Cytowane w Thoma, C., et al. (2008) RNA. 14:1579-1589 i Buchet-Poyau, K., et al.(2007) Nuc. Acids Res. 35:1289-1300 przy użyciu reprezentatywnej partii.
Immunocytochemia:
Cytowane w Afonina, E, et al. (1998) J. Biol. Chem., 273: 13015-21 (1998) przy użyciu reprezentatywnej partii.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Metabolizm RNA i białka wiążące
Jakość
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected PABP 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
~ 71 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 05-847
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie monoklonalne IgGκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicynę (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hideki Nakamura
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2312, 253-276 (2021-07-07)
Recent studies revealed the biological significance of dynamic multicomponent assemblies of biomolecules inside living cells. Protein and nucleic acid assemblies are biomolecular condensates or non-membrane-bound organelles that have attracted increasing attention. Synthetic tools that manipulate the dynamic assembly/disassembly process of
Rebekah Koppenol et al.
Brain : a journal of neurology, 146(6), 2346-2363 (2022-12-14)
Polyglutamine diseases are a group of neurodegenerative disorders caused by an abnormal expansion of CAG repeat tracts in the codifying regions of nine, otherwise unrelated, genes. While the protein products of these genes are suggested to play diverse cellular roles