Przejdź do
07-452
Przeciwciało przeciwko dimetylo-histonie H3 (Lys27)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K27me2, histon H3 (di metyl K27)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, WB, cell based assay, multiplexing
Citations:
146
2500,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), cell based assay: suitable, dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
dimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
17 kDa
Anty-dimetylo-histon H3 (Lys27)
Immunogen
Skoniugowany z KLH, syntetyczny peptyd 2X-rozgałęziony zawierający sekwencję ...ARme2KSA..., w której me2Kodpowiada dimetylo-lizynie przy reszcie 27 ludzkiego histonu H3.
Application
Dodatkowe zastosowania badawcze:
Dot Blot, Immunocytochemia (komórki)
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Użyj przeciwciała anty-dimetylo-Histone H3 (Lys27) (królicze przeciwciało poliklonalne) zwalidowanego w Mplex, PIA, WB, ChIP-seq, DB do wykrywania dimetylo-Histone H3 (Lys27) znanego również jako H3K27me2, Histone H3 (di methyl K27).
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami, oparta na homologii sekwencji
Rozpoznaje dimetylowany histon H3 (Lys27).
Physical form
IgG oczyszczone metodą powinowactwa w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4), 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Peptyd oczyszczony metodą powinowactwa
Preparation Note
Stabilność przez 2 lata w temperaturze 2-8°C od daty wysyłki.
Analysis Note
Kontrola
Lizat całych komórek HeLa, lizat komórek U2OS
Routinely evaluated by immunoblot on acid extracted proteins from HeLa cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-44807-44907-212
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, mouse
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates, chicken
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-45204053252404467