Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr3)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Immunogen
Application
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie kwasowym z komórek HeLa traktowanych kolcemidem. Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 tego przeciwciała wykryło fosfo-histonę H3 (Thr3) w ekstrakcie kwasowym z komórek HeLa traktowanych kolcemidem (50 ng/mL, przez noc), ale nie rekombinowane białko histonu H3.
Testowane zastosowaniaTest inhibicjipeptydowej: Wykrywaniu pasma docelowego w ekstrakcie kwasowym z komórek HeLa poddanych działaniu kolcemidu (50 ng/mL; przez noc) zapobiegało wstępne blokowanie reprezentatywnej partii fosfopeptydem immunogenu, ale nie niefosforylowanym peptydem Histone H3.Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-histonę H3 (Thr3) w komórkach NIH3T3.Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Ekstrakt kwasu z komórek HeLa traktowanych kolcemidem
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form unpurified | antibody form affinity isolated antibody | antibody form culture supernatant | antibody form serum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone JY325, monoclonal | clone polyclonal |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-424 | 04053252745171 |