04-746
Anti-phospho-Histone H3 (Thr3) Antibody, clone JY325, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone JY325, Upstate®
Synonim(y):
H3T3P, Histone H3 (phospho T3)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
JY325, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr37)
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Opis ogólny
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
Acid extracted proteins from mitotic HeLa cells (Catalog # 17-306) treated with colcemid
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1