Przejdź do
07-421-I
Anty-dimetyl Histone H3 (Lys27)
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H3K27me2, H3.3B, Lys27 dimetylowany, histon H3, rodzina 3A, Lys27 dimetylowany, histon H3, rodzina 3B, Lys27 dimetylowany, histon H3, Lys27 dimetylowany
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, chicken, human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
-
2210,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, chicken, human
should not react with
yeast
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
dimethylation (Lys27)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Warianty histonu H3 (H3.1, H3.2 i H3.3) są zaangażowane w epigenetyczną pamięć stanu komórkowego. Wzorce H3 w całym genomie zależą od sekwencji aminokwasów i zmieniają się wraz z różnicowaniem komórkowym w loci regulowanych rozwojowo.
Zaobserwowano ~17 kDa. Obliczono 15,20 kDa (na podstawie UniProt P84243 z usuniętym Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 22-32 ludzkiego histonu H3 z dimetylowaną Lys27.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: 12 µl z reprezentatywnej partii wykryło zajęcie Lys27-dimetylowanego histonu H3 w regionie promotora -globiny przy użyciu ekstraktu jądrowego HeLa (0,1 mln komórek eq. na ChIP) i zestawu do immunoprecypitacji chromatyny Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460).
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii specyficznie wykrywało peptyd histonu H3 z modyfikacją K27me2, ale nie peptydy H3 z niezmodyfikowanym K27 i innymi modyfikacjami K27, peptydy H2A, H2B lub H4 za pomocą analizy dot blot przy użyciu AbSurance H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665) i AbSurance H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Przeciwciało przeciw dimetylowi histonu H3 (Lys27), nr kat. 07-421-I, jest wysoce specyficznym poliklonalnym przeciwciałem kurzym, które celuje w dimetylację histonu H3 Lys27 (H3K27me2) i zostało przetestowane w Dot Blot, immunoprecypitacji chromatyny i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana szeroka reaktywność krzyżowa między gatunkami na podstawie homologii sekwencji.
Specyficzność tego kurzego przeciwciała poliklonalnego wobec modyfikacji H3K27me2 została potwierdzona przy użyciu AbSurance H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665) i AbSurance H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667). Brak reaktywności krzyżowej wobec peptydów histonu H3 z niezmodyfikowanym K27 i innymi modyfikacjami K27, peptydów H2A, H2B lub H4.
Physical form
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne kurze w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony metodą powinowactwa.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Lys27-dimethylated histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-44807-448-S07-449
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P84243
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
species reactivity
rat, mouse, chicken, human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
human, mouse
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-421-I04054839034688