07-448-S
Anti-monomethyl-Histone H3 (Lys27) Antibody, Trial Size
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K27me1, Histone H3 (monomethyl K27), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, vertebrates
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
monomethylation (Lys27)
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Reported by an independent laboratory (Kohlmaier, A., 2004; Perez-Burgos, L., 2004; Peters, A. H., 2003).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Jakość
Western Blot Analysis:
0.1-0.2 μg/mL had detected monomethylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa acid extract
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1