Przejdź do
07-354
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys18)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K18Ac, histon H3 (acetyl K18)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
Application:
ChIP, DB, WB
Citations:
90
2440,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB06599
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (most common)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys18)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z 5 głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Charakteryzuje się główną domeną kulistą i długim N-końcowym ogonem H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku".
Acetylacja histonu H3 zachodzi w kilku różnych pozycjach lizyny w ogonie histonu i jest wykonywana przez rodzinę enzymów znanych jako acetylotransferazy histonowe (HAT).
17 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (GKAPRAcKQLASK-C) odpowiadający aminokwasom 13-23 drożdżowego histonu H3 acetylowanego na lizynie 18 z C-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny:
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL normalnej surowicy króliczej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H3 (Lys18) i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-histonem H3 (Lys18) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów kontrolnych specyficznych dla ludzkiego regionu promotora GAPDH jako locus dodatniego i starterów β-globiny jako locus ujemnego. Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Sekwencjonowanie ChIP:
Reprezentatywne dane partii. Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 2 μg przeciwciała anty-acetylo-Histone H3 (Lys18) (nr kat. 07-354), 20 µL kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA za pomocą kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na urządzeniu Illumina HiSeq. Nadmiar dziesięciu milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zidentyfikowano za pomocą MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), a piki i odczyty zwizualizowano jako niestandardową ścieżkę w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED.
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Rekombinowany histon H3 (lane 1, Catalog # 14-494) i ekstrakty kwasowe z komórek HeLa traktowanych maślanem sodu (lane 2) i nietraktowanych (lane 3) (Catalog # 17-305) sondowano anty-acetylo-histonem H3 (Lys18) (rozcieńczenie 1:10 000).
Strzałka wskazuje acetylo-histon H3 (Lys18) (17 kDa).
Dot Blot:
Reprezentatywne dane partii.
40 ng i 4 ng peptydów histonowych z różnymi modyfikacjami (patrz tabela 1) przeniesiono na membranę PVDF i sondowano przeciwciałem anty-acetylo-histonowym H3 (Lys18) (rozcieńczenie 1:5000). Białka wizualizowano przy użyciu koziej anty-króliczej IgG sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. Pokazano obraz z 60-sekundowej ekspozycji.
Użyj przeciwciała anty-acetylo-histonowego H3 (Lys18) (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w ChIP, WB do wykrywania acetylo-histonu H3 (Lys18) znanego również jako H3K18Ac, Histon H3 (acetyl K18).
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje histon H3 acetylowany na lizynie 18.
Physical form
100 μl surowicy króliczej zawierającej 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu.
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot on acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1107
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-354-S07-35506-942
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
yeast, Saccharomyces cerevisiae, human
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
species reactivity
mouse, human, rat
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
UniProt accession no.
Q16695
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, dot blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-chip), dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c