Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
ChIP, DB, FACS, WB
Citations:
335
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Otaczający H3K9ac
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (ARTKQTARK(Ac)STG-C) odpowiadający aminokwasom 1-12 histonu H3 z acetylowaną Lys9.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny/ChIP-seq: Reprezentatywna partia immunoprecypitacji acetylo-histonu H3 (Lys9) w 5 µg lizatu komórek HeLa.
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-Histonę H3 (Lys9) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,25 µg tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-histonę H3 (Lys9) w 1X10E6 komórkach HEK293.
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-Histonę H3 (Lys9) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667) i Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-665).
Analiza cytometrii przepływowej: 0,25 µg tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło acetylo-histonę H3 (Lys9) w 1X10E6 komórkach HEK293.
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys9) Antibody to królicze przeciwciało poliklonalne do wykrywania histonu H3 acetylowanego na lizynie 9. To oczyszczone Ab, znane również jako Anti-H3K9Ac, jest specyficzne zweryfikowane przez dot blot (DB), opublikowane w recenzowanych czasopismach i zatwierdzone w WB, ChIP, ChIP-seq, FC.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Histony
Biochem/physiol Actions
Histon H3 acetylowany w pozycji 9.
chociaż sekwencja tego peptydu jest identyczna u wielu gatunków zwierząt i roślin.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu z 30% glicerolem.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in 10 µg of sodium butyrate treated HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1003
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys9)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?