Przejdź do
07-261-I
Przeciwciało anty-mGluR2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
07-261, Histone H2AX, H2a/x, Histone H2A.X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
3
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Grm2(108068)
rat ... Grm2(24415)
General description
Metabotropowe receptory glutaminianu należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, które zostały podzielone na 3 grupy na podstawie ich homologii sekwencji, domniemanych mechanizmów transdukcji sygnału i właściwości farmakologicznych. mGluR2 należy do grupy II. Ulega on szerokiej ekspresji w różnych regionach płodowego i dorosłego mózgu. Wiązanie ligandu z GluR2 indukuje zmianę konformacji receptora, co wyzwala sygnalizację modulującą aktywność efektorów niższego rzędu, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklazy adenylanowej. Aktywacja mGluR2 prowadzi do zahamowania uwalniania glutaminianu na złączu synaptycznym
~95/200 kDa. Dolne pasmo odpowiada obliczonej masie cząsteczkowej mGluR2 (~100 kDa), a górne pasmo jest prawdopodobnie dimerem receptora i często pojawia się w immunoblotach mGluR (Reid i Romano, 2001; Romano i in., 1996).
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający cytoplazmatycznej domenie mysiego mGlur2.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało mGlur2 w 500 µg preparatu mikrosomalnego mózgu szczura.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja rozwoju
Przeciwciało anty-mGluR2 jest przeciwciałem przeciwko mGluR2 do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain microsomal prep.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected mGlur2 in 10 µg of rat brain microsomal prep.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 07-261
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-164-AF64705-636-AF48805-636-AF647
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Cancer research giving you mixed signals? Signaling molecules are deeply embedded in processes associated with cancer. The study of signaling pathways is nearly synonymous with cancer research. Elucidating the various cellular and molecular mechanisms of cancer requires high quality research tools that give you precise, reproducible data. At EMD Millipore, our scientists are dedicated to developing and delivering thoroughly tested and validated tools for life science research."
Historically chromatin was considered to contain only DNA, histones, non-histone proteins and transiently associated mRNAs. While this remains true, current data suggest that a variety of non-coding RNAs (e.g. long non-coding RNAs, enhancer RNAs and even miRNAs) also associate with chromatin and serve regulatory functions.
Wyświetl wszystkie powiązane treści